Documentos Principais
GF41638282
Aluminum-magnesium alloy, Al92.1Mg7.9
powder, 63micron max. particle size, atomized, 200g
Sinônimo(s):
AD106010
About This Item
Código UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Formulário
powder (alloy pre-cursor)
fabricante/nome comercial
Goodfellow 416-382-82
peso
200 g
tamanho máximo de partícula
63 μm
Descrição geral
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)