WHA1950209
Whatman® glass microfiber filtration funnel
capacity 200 mL , reservoir, diam. 90 mm
Sinônimo(s):
Z753246
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Produtos recomendados
Materiais
glass microfiber
embalagem
pk of 1
fabricante/nome comercial
Whatman 1950-209
Whatman Article No. 28418635 (US reference)
capacidade
200 mL , reservoir
200 mL
Diâmetro
90 mm
diâmetro do filtro
90 mm
Categorias relacionadas
Outras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informações legais
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)