Key Documents
WHA1950217
Whatman® glass microfiber filtration funnel
Replacement 210 mL Reservoir, volume 400 mL, diam. 70 mm
Sinônimo(s):
Whatman filter, Z741213, filter funnel, glass funnel
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiais
glass microfiber
Características
Replacement 210 mL Reservoir
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Whatman 1950-217
Whatman Article No. 28418636 (US reference)
Diâmetro
70 mm
diâmetro do filtro
70 mm
volume
400 mL
capacidade
210 mL
Outras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informações legais
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)