Documentos Principais
WHA10408714
Whatman® mixed cellulose ester ME 24 filter discs 0.2 μm pore size
white, hydrophilic, black grid (3.1 mm), sterile, for membrane butler, 400 EA, 400 ea, 50 mm diam
Sinônimo(s):
Z697818, osmotic membrane, track etched membrane, water membranes
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Nome do produto
Whatman® ME membranes for microbiological control, ME24/21 ST membrane circle white, diam. 50 mm, pore size 0.2 μm, black grid, sterile
Materiais
black grid
esterilidade
sterile
embalagem
pkg of 400 ea
fabricante/nome comercial
Whatman 10408714
Whatman Article No. 28415242 (US reference)
Diâmetro
50 mm
diâmetro da membrana
47 mm
tamanho de poro
0.2 μm
Características e benefícios
  • Excellent contrast for easy particle detection
  • High internal surface area for sample adsorption
  • High dirt loading capacity
  • Biologically inert with good thermal stability
  • Uniform microporous structure delivers high flow rates
Outras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informações legais
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)