WHA10406970
Whatman® mixed cellulose ester ME 24 filter discs 0.2 μm pore size
white, hydrophilic, black grid (3.1 mm), sterile, 100 EA, 100 ea, 47 mm diam
Sinônimo(s):
Z674079, osmotic membrane, track etched membrane, water membranes
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Whatman® ME membranes for microbiological control, ME24/21, diam. 47 mm, pore size 0.2 μm, white with black grid
Características
white with black grid
embalagem
pkg of 100 ea
fabricante/nome comercial
Whatman 1040-6970
Whatman Article No. 28415185 (US reference)
Diâmetro
47 mm
diâmetro da membrana
47 mm
tamanho de poro
0.2 μm
Categorias relacionadas
Características e benefícios
- Excellent contrast for easy particle detection
- High internal surface area for sample adsorption
- High dirt loading capacity
- Biologically inert with good thermal stability
- Uniform microporous structure delivers high flow rates
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
WHA10406970 | 4061834026020 |