Key Documents
WHA10311644
Papel-filtro qualitativo pré-dobrado Whatman®, Grau 595 1/2
circles, diam. 125 mm, pack of 100
Sinônimo(s):
Whatman filter, Whatman paper, Z695564, paper filter
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiais
cellulose filters
circles
embalagem
pack of 100
fabricante/nome comercial
Whatman 10311644
Whatman Article No. 28414208 (US reference)
Parâmetros
80 sec/100 mL speed (Herzberg)
Diâmetro
125 mm
espessura
150 μm
tamanho de poro
4-7 μm
peso base
68 g/m2
Categorias relacionadas
Descrição geral
Os graus qualitativos de Whatman economizam tempo e são oferecidos neste formato conveniente, que representa vantagens importantes em relação aos círculos planos:
  • Economia no tempo necessário para dobrar círculos em quadrantes para encaixar em funis de filtração cônicos em análises repetitivas ou múltiplas
  • Diminuição do tempo total de filtração devido à área de superfície adicional exposta; o retardamento normal da velocidade de filtração devido ao carregamento do particulado é atrasado
  • Maior capacidade total de carregamento, pois há mais área de filtro disponível
  • Manutenção da vazão devido à redução no contato do papel-filtro com o lado do funil e o formato autossustentável do filtro em si
  • A pré-dobragem não afeta significativamente nenhum dos dados técnicos, e os mesmos valores podem ser usados para os círculos planos
Grau 595 1/2: 4-7 μm (média-rápida, papel-filtro fino)
Papel-filtro fino, muito popular, filtração média-rápida com retenção de partículas média a fina. Usado em muitas aplicações analíticas de rotina em diferentes setores (como separação de partículas de extratos de alimento ou filtração de sólidos de amostras ambientais digeridas para análise por ICP/AAS, por exemplo).
Características e benefícios
  • Savings in time required to quadrant-fold circles to fit conical filter funnels in repetitive or multiple analyses.
  • Decreased overall filtration time because of the extra surface area exposed; the normal slow down of filtration speed due to the loading of particulate is postponed.
  • Increased total loading capacity as more filter area is available.
  • Maintained flow rate due to the reduction in filter paper contact with funnel side and the self-supporting shape of the filter itself.
  • The prepleating does not significantly affect any of the technical data, and the same figures may be used for the flat circles.
Outras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informações legais
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)