Key Documents
WHA10311641
Papel-filtro qualitativo pré-dobrado Whatman®, Grau 595 1/2
circles, diam. 70 mm, pack of 100
Sinônimo(s):
Whatman filter, Whatman paper, Z612901, paper filter
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiais
cellulose filters
circles
embalagem
pack of 100
fabricante/nome comercial
Whatman 10311641
Whatman Article No. 28414205 (US reference)
Parâmetros
80 sec/100 mL speed (Herzberg)
Diâmetro
70 mm
espessura
150 μm
tamanho de poro
4-7 μm
peso base
68 g/m2
Categorias relacionadas
Descrição geral
Um filtro prédobrado usado em muitas aplicações analíticas de rotina em diferentes setores (como separação de partículas de extratos de alimento ou filtração de sólidos de amostras ambientais digeridas para análise por ICP/AAS, por exemplo). Os graus qualitativos de Whatman economizam tempo e são oferecidos neste formato conveniente, que representa vantagens importantes em relação aos círculos planos.
Grade 595 1/2: 4-7 μm (papel de filtro médio-rápido e fino)
Papel-filtro fino, muito popular, filtração média-rápida com retenção de partículas média a fina. Usado em muitas aplicações analíticas de rotina em diferentes setores (como separação de partículas de extratos de alimento ou filtração de sólidos de amostras ambientais digeridas para análise por ICP/AAS, por exemplo).
Características e benefícios
  • Savings in time required to quadrant-fold circles to fit conical filter funnels in repetitive or multiple analyses.
  • Decreased overall filtration time because of the extra surface area exposed; the normal slow down of filtration speed due to the loading of particulate is postponed.
  • Increased total loading capacity as more filter area is available.
  • Maintained flow rate due to the reduction in filter paper contact with funnel side and the self-supporting shape of the filter itself.
  • The prepleating does not significantly affect any of the technical data, and the same figures may be used for the flat circles.
Outras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Informações legais
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)