WHA1202320
Whatman® prepleated qualitative filter paper, Grade 2V
circles, diam. 320 mm, pack of 100
Sinônimo(s):
Z240362, filter paper, paper filter
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
cellulose filters
circles
embalagem
pack of 100
fabricante/nome comercial
Whatman 1202-320
Whatman Article No. 28417914 (US reference)
Parâmetros
0.29 psi wet burst
240 sec/100 mL speed (Herzberg)
Diâmetro
320 mm
espessura
190 μm
cinzas
≤0.06%
tamanho de poro
8 μm (Particle retention)
peso base
97 g/m2
Aplicação
Características e benefícios
- Medium flow and nominal particle retention rating of 8 µm
- Herzberg filtration speed of 240 s
- Fluted (pre-pleated) for easy use with conical filter funnels
- Can be used for soil analysis or general filtration
Outras notas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)