Documentos Principais
WHA10311647
Papel-filtro qualitativo pré-dobrado Whatman®, Grau 595 1/2
circles, diam. 185 mm, pack of 100
Sinônimo(s):
Whatman filter, Whatman paper, Z695580, paper filter
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiais
cellulose filters
circles
embalagem
pack of 100
fabricante/nome comercial
Whatman 10311647
Whatman Article No. 28414210 (US reference)
Parâmetros
80 sec/100 mL speed (Herzberg)
Diâmetro
185 mm
espessura
150 μm
tamanho de poro
4-7 μm
peso base
68 g/m2
Categorias relacionadas
Descrição geral
Um filtro prédobrado usado em muitas aplicações analíticas de rotina em diferentes setores (como separação de partículas de extratos de alimento ou filtração de sólidos de amostras ambientais digeridas para análise por ICP/AAS, por exemplo). Os graus qualitativos de Whatman economizam tempo e são oferecidos neste formato conveniente, que representa vantagens importantes em relação aos círculos planos.
Grade 595 1/2: 4-7 μm (papel de filtro médio-rápido e fino)
Papel-filtro fino, muito popular, filtração média-rápida com retenção de partículas média a fina. Usado em muitas aplicações analíticas de rotina em diferentes setores (como separação de partículas de extratos de alimento ou filtração de sólidos de amostras ambientais digeridas para análise por ICP/AAS, por exemplo).
Características e benefícios
  • Economia de tempo necessário para dobrar círculos em quadrantes, ajustando-os a funis filtrantes cônicos em análises repetitivas ou múltiplas.
  • Redução no tempo total de filtração devido à maior área de superfície exposta; a desaceleração normal da velocidade de filtração, causada pelo acúmulo de partículas, é adiada.
  • Aumento da capacidade total de carga, pois mais área do filtro está disponível.
  • Manutenção da taxa de vazão devido à redução do contato do papel de filtro com as laterais do funil e à forma autossustentada do próprio filtro.
  • A pré-dobra não afeta significativamente nenhum dos dados técnicos, sendo possível usar as mesmas especificações aplicáveis aos círculos planos.
Outras notas
Campo de uso: Apenas para uso interno em pesquisa. Produtos não destinados a uso diagnóstico ou revenda.
Informações legais
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)