W6934
L-Lactic acid-1-13C
API for Clinical Studies, ≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
Sinônimo(s):
(S)-2-Hydroxypropionic acid-1-13C, Sarcolactic acid-1-13C
About This Item
Produtos recomendados
grau
cGMP
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥95% (CP)
pontuação do produto alternativo mais ecológico
old score: 45
new score: 14
Find out more about DOZN™ Scoring
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Design for Energy Efficiency
Inherently Safer Chemistry for Accident Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoria alternativa mais ecológica
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](O)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i3+1
chave InChI
JVTAAEKCZFNVCJ-NSQKCYGPSA-N
Embalagem
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)