Key Documents
W6926
Glycerol-1,1,2,3,3-d5
API for Clinical Studies, (API for Clinical Studies), ≥98 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
(HOCD2)2CDOH
Número CAS:
Peso molecular:
97.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
grau
cGMP
pureza isotópica
≥98 atom % D
Ensaio
≥98% (CP)
índice de refração
n20/D 1.472 (lit.)
pb
182 °C (lit.)
pf
20 °C (lit.)
alteração de massa
M+5
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(O)C([2H])(O)C([2H])([2H])O
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i1D2,2D2,3D
chave InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UXXIZXEISA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
320.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
160 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)