W478955
2,6-Dimethyl-5-heptenol
natural, ≥95%
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
botanical
Nível de qualidade
grau
Halal
Kosher
natural
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥95%
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
green; oily; waxy
cadeia de caracteres SMILES
OCC(CCC=C(C)C)C
InChI
1S/C9H18O/c1-8(2)5-4-6-9(3)7-10/h5,9-10H,4,6-7H2,1-3H3
chave InChI
WFZFXUZFKAOTRR-UHFFFAOYSA-N
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
386.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
196.7 °F
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Conteúdo relacionado
The F&F industry continues to adapt and evolve as new consumer trends and advancements in technology emerge. Let’s take a closer look at how digitization, genderless scents, naturals and clean labels are influencing how new formulations for the flavor and fragrance market are being developed.