W401900
Farnesal, mixture of isomers
≥85%
Sinônimo(s):
3,7,11-Trimethyl-2,6,10-dodecatrienal
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥85%
índice de refração
n20/D >1.4920 (lit.)
pb
126-129 °C/3.5 mmHg (lit.)
densidade
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
minty
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)\C=C(/C)CC\C=C(/C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16/h7,9,11-12H,5-6,8,10H2,1-4H3/b14-9+,15-11+
chave InChI
YHRUHBBTQZKMEX-YFVJMOTDSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?