W398705
4-Hydroxybenzyl alcohol
≥98%, FG
Sinônimo(s):
NSC 227926
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA
Ensaio
≥98%
pf
114-122 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
fruity; sweet
cadeia de caracteres SMILES
OCc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H8O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4,8-9H,5H2
chave InChI
BVJSUAQZOZWCKN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?