Documentos Principais
W366609
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethylbenzenethiol
≥95%, FG
Sinônimo(s):
2,6-Dimethylthiophenol
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C6H3SH
Número CAS:
Peso molecular:
138.23
Número FEMA:
3666
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
12.082
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
meaty; phenolic; sulfurous
grau:
FG
Halal
Kosher
fonte biológica:
synthetic
alérgeno alimentar:
no known allergens
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Ensaio
≥95%
pode conter
≤50 ppm MTBE
índice de refração
n20/D 1.5749 (lit.)
p.e.
122 °C/50 mmHg (lit.)
densidade
1.038 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
meaty; phenolic; sulfurous
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(C)c1S
InChI
1S/C8H10S/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
chave InChI
QCLJODDRBGKIRW-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... GABRA1(2554)
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
186.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
86 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)