Key Documents
W339318
Sigma-Aldrich
Butyl 2-methylbutyrate
≥97%, FG
Sinônimo(s):
N-butyl 2-methylbutyrate
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH2CH(CH3)COOCH2CH2CH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
158.24
Número FEMA:
3393
Beilstein:
1702551
Número CE:
Conselho da Europa nº:
10534
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.519
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.409 (lit.)
pb
173-176 °C/730 mmHg (lit.)
densidade
0.863 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
tropical; fruity; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOC(=O)C(C)CC
InChI
1S/C9H18O2/c1-4-6-7-11-9(10)8(3)5-2/h8H,4-7H2,1-3H3
chave InChI
OTKQNSSMCDLVQV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
FlameEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
140.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
60 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)