W337404
3-(Methylthio)butanal
≥96%, FG
Sinônimo(s):
3-methylsulfanylbutanal, Potato butyraldehyde
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
densidade de vapor
4.1 (vs air)
pressão de vapor
60 mmHg ( 20 °C)
descrição
may contain approx. 3% Crotonaldehyde
Ensaio
≥96%
Impurezas
<4% 2-butenal
índice de refração
n20/D 1.476 (lit.)
p.e.
62-64 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.001 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
green; vegetable; potato; sulfurous
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CSC(C)CC=O
InChI
1S/C5H10OS/c1-5(7-2)3-4-6/h4-5H,3H2,1-2H3
chave InChI
NCBDFIPMWRKPDU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
W337404-SAMPLE | |
W337404-SAMPLE-K | 4061837820472 |
W337404-100G | |
W337404-100G-K | 4061837820441 |
W337404-1KG | |
W337404-1KG-K | 4061837820458 |
W337404-250G | |
W337404-250G-K | 4061837820465 |