Documentos Principais
W335809
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-3(5 or 6)-isopropylpyrazine
≥98%, FG
Sinônimo(s):
3,5 Or 6-Isopropyl-2-methoxypyrazine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H12N2O
Número CAS:
Peso molecular:
152.19
Número FEMA:
3358
Número CE:
Conselho da Europa nº:
11344
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
14.121
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.495 (lit.)
densidade
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
green; earthy; pea; pepper
cadeia de caracteres SMILES
COc1cnc(cn1)C(C)C.COc2cncc(n2)C(C)C.COc3nccnc3C(C)C
InChI
1S/3C8H12N2O/c1-6(2)7-4-10-8(11-3)5-9-7;1-6(2)7-4-9-5-8(10-7)11-3;1-6(2)7-8(11-3)10-5-4-9-7/h3*4-6H,1-3H3
chave InChI
MQHZLANELJKBBO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
2-Methoxy-3(5or 6)-isopropylpyrazine is a mixture of positional isomers commonly used as a flavoring agent in the food industry. Pyrazine derivatives exhibit a wide variety of aromas in food. For instance, 2-methoxy-3-isopropyl pyrazine produces a green pea odor and earthy and beany flavors . In addition, they are naturally found in coffee beans, cocoa beans, nuts, and vegetables.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
152.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
67 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
HS-SPME-GC-MS/olfactometry combined with chemometrics to assess the impact of germination on flavor attributes of chickpea, lentil, and yellow pea flours
Xu M, et al.
Food Chemistry, 280, 83-95 (2019)