Documentos Principais
SML3478
Sigma-Aldrich
PNU-159682
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
(8S,10S)-7,8,9,10-Tetrahydro-6,8,11-trihydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-1-methoxy-10-[[(1S,3R,4aS,9S,9aR,10aS)-octahydro-9-methoxy-1-methyl-1H-pyrano[4′,3′:4,5]oxazolo[2,3-c][1,4]oxazin-3-yl]oxy]-5,12-naphthacenedione, PNU 159682
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C32H35NO13
Número CAS:
Peso molecular:
641.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
under inert gas
cor
, Faint red to very dark red
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Ações bioquímicas/fisiológicas
Highly potent anthracycline toxin
PNU-159682, an active nemorubicin metabolite, is a highly potent anthracycline toxin that retains antitumor activity in vivo. Similarly to other anthracyclines PNU-159682 intercalates between the CG base pairs of DNA, but the stability of the complexes is much higher.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)