Key Documents
W305502
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofurfuryl acetate
≥97%, FG
Sinônimo(s):
Tetrahydro-2-furylmethyl acetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H12O3
Número CAS:
Peso molecular:
144.17
Número FEMA:
3055
Número CE:
Conselho da Europa nº:
2069
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
13.166
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥97%
índice de refração
n20/D 1.437 (lit.)
pb
194-195 °C/753 mmHg (lit.)
densidade
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
caramel; coffee; brown; pungent
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OCC1CCCO1
InChI
1S/C7H12O3/c1-6(8)10-5-7-3-2-4-9-7/h7H,2-5H2,1H3
chave InChI
AAQDYYFAFXGBFZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
183.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
84 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)