Documentos Principais
W234907
Sigma-Aldrich
Cyclohexyl acetate
≥98%, FG
About This Item
Fórmula linear:
CH3COOC6H11
Número CAS:
Peso molecular:
142.20
Número FEMA:
2349
Número CE:
Conselho da Europa nº:
217
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.027
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.439 (lit.)
p.e.
172-173 °C (lit.)
densidade
0.966 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
musty; fruity; sweet
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)OC1CCCCC1
InChI
1S/C8H14O2/c1-7(9)10-8-5-3-2-4-6-8/h8H,2-6H2,1H3
chave InChI
YYLLIJHXUHJATK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Cyclohexyl acetate is a monocyclic ester that can be used as a flavoring agent and fragrance ingredient.
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
136.4 °F - DIN 51758
Ponto de fulgor (°C)
58 °C - DIN 51758
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Fragrance material review on cyclohexyl acetate
Bhatia SP, et al.
Food And Chemical Toxicology, 46(12), S52-S55 (2008)
A toxicologic and dermatologic assessment of cyclic acetates when used as fragrance ingredients
Belsito D, et al.
Food And Chemical Toxicology, 46(12), S1-S27 (2008)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W234907-10KG-K4061837544286
W234907-1KG-K4061837509346
W234907-SAMPLE
W234907-SAMPLE-K4061837544309
W234907-10KG
W234907-1DRUM-K
W234907-1KG
W234907-5KG
W234907-5KG-K