Key Documents
W288306
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-3-methyl-3-pentanol
≥98%
Sinônimo(s):
lilac pentanol
About This Item
Número CAS:
Número FEMA:
2883
Número CE:
Conselho da Europa nº:
86
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
2.037
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Agency
meets purity specifications of JECFA
Ensaio
≥98%
índice de refração
n20/D 1.511
pb
112-112.5 °C/0.8 mmHg
densidade
0.938 g/mL at 25 °C
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
floral
InChI
1S/C12H18O/c1-3-12(2,13)10-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,13H,3,9-10H2,1-2H3
chave InChI
AEJRTNBCFUOSEM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
1-Phenyl-3-methyl-3-pentanol is a fragrance component commonly used in cosmetics, toiletries, shampoos, fine fragrances, and non-cosmetic/household products like detergents and cleaners.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Fragrance material review on 1-phenyl-3-methyl-3-pentanol
Scognamiglio J, et al.
Food And Chemical Toxicology, 50, S168-S172 (2012)