W269328
Methyl butyrate
natural, ≥98%, FG
Sinônimo(s):
Butanoic acid methyl ester, Butyric acid methyl ester, Methyl butanoate
About This Item
Produtos recomendados
grau
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
natural
Nível de qualidade
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
densidade de vapor
3.5 (vs air)
pressão de vapor
40 mmHg ( 30 °C)
Ensaio
≥98%
Lim. expl.
3.5 %
índice de refração
n20/D 1.385 (lit.)
p.e.
102-103 °C (lit.)
densidade
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
alérgeno de fragrância
no known allergens
Organoléptico
apple; ethereal
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(=O)OC
InChI
1S/C5H10O2/c1-3-4-5(6)7-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
UUIQMZJEGPQKFD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
53.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
11.67 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?