Key Documents
W253502
Sigma-Aldrich
Guaiacyl phenylacetate
≥98%, FG
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2CO2C6H4-2-(OCH3)
Número CAS:
Peso molecular:
242.27
Número FEMA:
2535
Número CE:
Conselho da Europa nº:
238
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.711
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥98%
pf
40-43 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
anise; spicy; chemical; phenolic; sweet
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccccc1OC(=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C15H14O3/c1-17-13-9-5-6-10-14(13)18-15(16)11-12-7-3-2-4-8-12/h2-10H,11H2,1H3
chave InChI
KNVYLIIBQXVDKC-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)