Documentos Principais
W202207
Sigma-Aldrich
Allyl cinnamate
≥99%
Sinônimo(s):
Allyl 3-phenylacrylate
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH=CHCO2CH2CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
188.22
Número FEMA:
2022
Número CE:
Conselho da Europa nº:
334
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
ID de substância PubChem:
Número de Flavis:
9.741
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
Agency
meets purity specifications of JECFA
conformidade reg.
FDA 21 CFR 172.515
Ensaio
≥99%
índice de refração
n20/D 1.566 (lit.)
p.e.
150-152 °C/15 mmHg (lit.)
densidade
1.053 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
balsamic; spicy; fruity; pineapple
cadeia de caracteres SMILES
C=CCOC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C12H12O2/c1-2-10-14-12(13)9-8-11-6-4-3-5-7-11/h2-9H,1,10H2/b9-8+
chave InChI
KCMITHMNVLRGJU-CMDGGOBGSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
  • Acaricidal potential of active components derived from Alpinia galanga rhizome oils and their derivatives against Haemaphysalis longicornis (Acari: Ixodidae).: This research explores the acaricidal activity of allyl cinnamate, a component derived from Alpinia galanga, highlighting its potential as a natural pesticide. The findings could lead to eco-friendly solutions in pest management, particularly in agriculture and livestock protection (Kang et al., 2022).
  • Biocide Potentiation Using Cinnamic Phytochemicals and Derivatives.: Investigates the synergistic effects of allyl cinnamate with other biocides, demonstrating its potential to enhance antimicrobial efficacy against various pathogens. This study underscores the role of cinnamate derivatives in developing advanced antimicrobial strategies, critical for both healthcare and industry applications (Malheiro et al., 2019).
Exoneração de responsabilidade
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W202207-1KG4061837606823
W202207-5KG4061833428894
W202207-100G4061837606816
W202207-SAMPLE4061837606847