TRD3D0040
Stiron HIPS 3D Printing Filament
black hole, diam. 1.75 mm
About This Item
Produtos recomendados
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Diâmetro
1.75 mm
peso
1 kgeach
categoria alternativa mais ecológica
, Enabling
Descrição geral
- The perfect material for evaluating quick prints
- Ideal for ABS support as it can be solved in limonene
- The purity of the material renders a matte surface, pleasant to touch
- Technical prints with ease
Material Properties
- Density: 1.04 g/cm3
- Water absorption: 0.1%
- Tensile modulus: 1800 MPa
- Tensile strain at yield: 1.5%
- Charpy Impact at 23°C: 12 kJ/m2
- MFR: 4g/10min
- Melting point: 240°C
Aplicação
- Extruder (nozzle) temperature: 220 +/-10 °C
- Bed temperature: 85+/-10 °C
- Print speed: 60-90 mm/s
- Fan: 0-30 %
- Minimum nozzle diameter: 0.3 mm
- Plate materials: blue tape, kapton tape, etc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)