THS03131
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 70 mm L
NP Pd(0) EnCat® 30
Sinônimo(s):
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
ThalesNano THS 03131
Diâmetro
4 mm
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation
Órgãos-alvo
Nervous system
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
THS03131 | 4065268089477 |
THS03131-2EA | 4061833998205 |