Documentos Principais
TEM-HC300-AU-UL
Sigma-Aldrich
Ultra-Thin Holey Carbon Film Supported Gold Grids
size 300 mesh, box of 25
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
tamanho:
300 mesh
embalagem:
box of 25
embalagem
box of 25
tamanho
300 mesh
Categorias relacionadas
Descrição geral
A 4-6 nm ultra-thin holey carbon film supported grids. Gold grids, 300 Mesh, 25/box
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)