Documentos Principais
TEM-HC300CUCC
Sigma-Aldrich
Holey Carbon/Continuous Ultrathin carbon film Supported Copper Grids
size 300 mesh, box of 25 ×
Sinônimo(s):
Holey Carbon Film - Cu, 300 mesh, less than 3 nm, CC
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
embalagem
box of 25 ×
tamanho
300 mesh
Descrição geral
Holey Carbon Film with a Continuous Layer of Ultrathin Carbon Film (< 3 nm thick) on 300 mesh copper grids.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)