Documentos Principais
TEM-HC200-AU-UL
Sigma-Aldrich
Ultra-Thin Holey Carbon Film Supported Gold Grids
size 200 mesh, box of 25
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
embalagem
box of 25
tamanho
200 mesh
Categorias relacionadas
Descrição geral
A 4-6 nm ultra-thin holey carbon film supported grids. Gold grids, 200 Mesh, 25/box
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)