TEM-FF150CU50
Formvar Supported Copper Square Mesh
size 150 mesh, box of 50
Sinônimo(s):
FORMVAR FILM 150 MESH VU 50/ BX
About This Item
Código UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Produtos recomendados
embalagem
box of 50
tamanho
150 mesh
Categorias relacionadas
Descrição geral
A 10 nm thin formvar film supported standard copper square mesh grids. Copper grid, 150 mesh. All of our film is laid on the shiny side of the grid.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
TEM-FF150CU50 | 4061842455263 |