Documentos Principais
T60208
Sigma-Aldrich
Triethyl methanetricarboxylate
98%
About This Item
Fórmula linear:
CH(CO2C2H5)3
Número CAS:
Peso molecular:
232.23
Beilstein:
1793645
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
98%
índice de refração
n20/D 1.424 (lit.)
p.e.
253 °C (lit.)
pf
25-26 °C (lit.)
densidade
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C(C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C10H16O6/c1-4-14-8(11)7(9(12)15-5-2)10(13)16-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
chave InChI
AGZPNUZBDCYTBB-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)