T5605
α,α,α′,α′-Tetrabromo-o-xylene
97%
Sinônimo(s):
1,2-Bis(dibromomethyl)benzene
Ensaio
97%
pf
114-116 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
BrC(Br)c1ccccc1C(Br)Br
InChI
1S/C8H6Br4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4,7-8H
chave InChI
LNAOKZKISWEZNY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Poly(o-phenylene vinylene) (o-PPV) via electrochemical polymerization.
- A pentacene derivative by reacting with naphthalene moieties for the development of organic thin-film transistors (OTFTs).
- Bitopic pyrazole containing ligands.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges