Documentos Principais
SYNS321740
Synthware straight bore glass stopcock
bore size 4 mm, O.D. 10 mm stem, plug size 17/40
Sinônimo(s):
Synthware S321740, two way straigh bore stopcock
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware S321740
tamanho do furo
4 mm
Descrição geral
Plugs and barrels are ground to be interchangeable, with 1:10 taper.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)