SYNS321230
Synthware™ straight bore glass stopcock
bore size 2 mm, O.D. 8 mm stem, plug size 12/30
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware S321230
tamanho do furo
2 mm
Descrição geral
Plugs and barrels are ground to be interchangeable, with 1:10 taper.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)