Documentos Principais
SYNR7010
Synthware high vacuum valve plug
size 0-4 mm
Sinônimo(s):
Synthware R7010
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware R7010
Categorias relacionadas
Descrição geral
Complete with control knob and PTFE stem having three O-rings.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)