Documentos Principais
SYNS540004
Synthware high vacuum valve plug
size 0-4 mm, O-rings: Viton
Sinônimo(s):
Synthware S540004
About This Item
Código UNSPSC:
40161501
NACRES:
NB.51
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware S540004
Descrição geral
Complete with control knob and PTFE stem having three O-rings.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)