Key Documents
SYNA322440
Synthware vacuum adapter
female joint: ST/NS 24/40
Sinônimo(s):
Synthware A322440, glass vacuum adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Junta
female joint: ST/NS24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A322440
Descrição geral
Ideal for use as a vent or for the introduction of pressure/vacuum.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)