Z549703
High-vacuum valve adapter
male joint: ST/NS 24/40
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Produtos recomendados
Junta
male joint: ST/NS24/40
Categorias relacionadas
Descrição geral
For high-vacuum applications. Features a high-vacuum PTFE valve. For use with 1/4in. I.D. tubing.
produto relacionado
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z549703-1EA | 4061837635922 |