Documentos Principais
SYNA751922
Synthware 90 degree vacuum adapter with glass stopcock
male joint: ST/NS 19/22
Sinônimo(s):
Synthware A751922, flow control adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Junta
male joint: ST/NS19/22
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware A751922
Categorias relacionadas
Descrição geral
Used to regulate the flow of gases or liquids into reaction systems. Stopcock has a bore of 2 mm.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)