Key Documents
Z549711
Sigma-Aldrich
High-vacuum valve adapter
male joint: ST/NS 29/32
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Junta
male joint: ST/NS29/32
Descrição geral
For high-vacuum applications. Features a high-vacuum PTFE valve. For use with 1/4in. I.D. tubing.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)