Documentos Principais
SYNF644125
Synthware pressure equalizing funnel with high vacuum valve
125 mL, joint: ST/NS 24/40, valve size 0-4 mm
Sinônimo(s):
Synthware F644125, Addition funnel
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Junta
joint: ST/NS24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F644125
capacidade
125 mL
125 mL
Descrição geral
With PTFE extended tip valve for semi-needle valve adjustment.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)