Z530999
Aldrich® Liebig condenser
Overall H 300 mm, joint: ST/NS 24/40
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Junta
joint: ST/NS24/40
Total A
300 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Condensers have a standard taper female joint and a lower male drip tip-joint.
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)