Documentos Principais
SYNF601002M
Synthware Buchner funnel
2 mL, porosity: medium
Sinônimo(s):
Synthware F601002M, filtering funnel
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F601002M
capacidade
2 mL
2 mL
Descrição geral
With sealed-in glass disc of the listed porosity. Not recommended for filtration where pressure would exceed 15psi. XC-extra coarse, C-Coarse, M-Medium, F-Fine porosity.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)