Documentos Principais
SYNF501010
Synthware Erlenmeyer flask
capacity 10 mL, joint: ST/NS 14/10
Sinônimo(s):
Synthware F501010, microscale flask
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiais
black Nylon cap
flat bottom
glass flask
Junta
joint neck14/20
joint: ST/NS14/10
esterilidade
non-sterile
Características
with cap
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F501010
capacidade
10 mL
Descrição geral
Supplied with one compression cap, one Viton® O-ring and one PTFE-faced silicone rubber septum. For replacement caps, see RC112; for Viton® O-ring s, see R014; for septa, see R1420.
Outras notas
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)