SYNF484250
Synthware™ solvent transfer/storage flask
250 mL, joint: ST/NS 24/40, valve size 0-4 mm
Sinônimo(s):
Synthware F484250, Straus flask, receiver flask
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass flask
round bottom
two-neck
Junta
joint: ST/NS24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F484250
capacidade
250 mL
250 mL
tamanho da válvula
0-4 mm
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)