Documentos Principais
SYNF484000
Synthware solvent transfer/storage flask
1000 mL, joint: ST/NS 24/40, valve size 0-4 mm
Sinônimo(s):
Synthware F484000, Straus flask, receiver flask
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiais
borosilicate glass flask
round bottom
two-neck
Junta
joint: ST/NS24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F484000
capacidade
1,000 mL
1000 mL
1000 mL
tamanho da válvula
0-4 mm
Descrição geral
Synthware solvent transfer/storage flask features a center neck joint sealed off from direct access to flask. A syringe or cannula is used to recover the solvent through the valve.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)