SYNF321200L
Synthware™ pear shaped flask
200 mL, joint: ST/NS 14/20
Sinônimo(s):
Synthware F321200L, pear shape glass flask
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
Junta
joint: ST/NS14/20
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F321200L
capacidade
200 mL
200 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
Heavy wall design.
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)