Documentos Principais
Z173088
Sigma-Aldrich
Solvent storage flask with glass stopcock on side-arm
capacity 100 mL, female joint: ST/NS 14/20
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiais
borosilicate glass
round bottom
two-neck
rótulo
S
Junta
female joint: ST/NS14/20
esterilidade
non-sterile
Características
closure type female Joint: ST/NS
embalagem
pack of 1
fabricante/nome comercial
Sigma-Aldrich
capacidade
100 mL
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Versatile system for chemical reactions, extractions, and transfers of solids and liquids in laboratories.