Documentos Principais
SYNF284060X
Synthware fritted gas dispersion tube with 90 degree angle
disc diam. 40 mm, porosity: extra coarse, stem O.D. × L 8 mm × 150 mm
Sinônimo(s):
Synthware F284060X, glass gas dispersion tube
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Materiais
colorless tube
glass tube
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F284060X
diâmetro do disco
40 mm
haste D.E. × C
8 mm × 150 mm
Descrição geral
The 90° angle permits bubbles to be spread over a large area. Stem is 8 mm O.D. × 150 Length; XC stands for extra coarse porosity
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)